乙腈, extra dry 99.9+%, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
甲基氰
, ACN
ACRO326810010EA
0
CNY
ACRO326810010
ACRO326811000
ACRO326810025
乙腈, extra dry 99.9+%, AcroSeal™
乙腈
分子式:
H₃CCN 分子量: 41,05 g/mol 沸点: 81…82 °C (760 mmHg) 溶点: –46 °C 密度: 0,781 g/cm³ 闪点: 2 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001878 CAS号: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN号: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.001 % (Coulometric) |
GC | ≥99.90 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |
Acetamide | ≤10 ppm |