2-Bromo-6-benzyloxypyridine ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2576-5GEA
0
CNY
TCIAB2576-5G
TCIAB2576-25G
2-Bromo-6-benzyloxypyridine ≥97.0% (通过GC)
2-Bromo-6-benzyloxypyridine
分子式:
C₁₂H₁₀BrNO 分子量: 264,12 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00234782 CAS号: 117068-71-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |