乙腈 ≥99.7%, PESTINORM® 用于农药残留分析
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 甲基氰ACN
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC83657.320EA 1031.1 CNY
VWRC83657.320
乙腈 ≥99.7%, PESTINORM® 用于农药残留分析
乙腈
分子式: H₃CCN
分子量: 41,05 g/mol
沸点: 81,6 °C (1013 hPa)
溶点: –45,7 °C
密度: 0,782 g/cm³ (20 °C)
闪点: 2 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001878
CAS号: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN号: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l