4-甲氧基苯甲酰胺 97%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
对茴香酰胺
ACRO125720250EA
0
CNY
ACRO125720250
ACRO125720050
4-甲氧基苯甲酰胺 97%
4-甲氧基苯甲酰胺
分子式:
C₈H₉NO₂ 分子量: 151,16 g/mol 沸点: 295 °C (760 mmHg) 溶点: 164…167 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00007995 CAS号: 3424-93-9 EINECS: 222-319-6 |
产品技术规格
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 167 °C |
GC | ≥96.0 % |