丙酮, extra dry 99.8%, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Propanone
ACRO326801000EA 0 CNY
ACRO326801000 ACRO326800010
丙酮, extra dry 99.8%, AcroSeal™
丙酮
分子式: CH₃COCH₃
分子量: 58,08 g/mol
沸点: 56,2 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 0,79 g/cm³
闪点: –20 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008765
CAS号: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN号: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %