自动吸管移液管,固定容积,SP100
供应商: VWR
VWR® SP100
VWRI710-1021EA 6086.02 CNY
VWRI710-1021
自动吸管移液管,固定容积,SP100
移液管和移液器 麦秆吸管
排气移液管预先进行两步校准,之后对同一液体进行1 ml和0.1 ml的移液。细菌学中按1:10的比例连续稀释时可完美替代带刻度的玻璃移液管。
  • 出色的人体工学设计,易保养、清洁和灭菌
  • 两种预校准固定容积——无需设定
  • 容积可自动校准
  • 可替换PE喷嘴保护过滤器
  • Justip™系统可对顶端喷射器的高度进行调节
  • 可高温高压灭菌
Caution: *The product(s) below are outside the scope of the EU Directive 2019/904