乙酸乙酯 99.5+% 用于HPLC
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO268350010EA
0
CNY
TICI26835-0010
ACRO268350010
TICI26835-0025-4
ACRO268350025
乙酸乙酯 99.5+% 用于HPLC
乙酸乙酯
分子式:
CH₃COOC₂H₅ 分子量: 88,11 g/mol 沸点: 77,1 °C (1013 hPa) 溶点: –83,5 °C 密度: 0,902 g/cm³ 闪点: –4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009171 CAS号: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN号: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.50 % |
UV | at 255 nm A: ≤1 |
UV | at 260 nm A: ≤0.12 |
UV | at 270 nm A: ≤0.025 |
UV | at 280 nm A: ≤0.005 |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Acidity | ≤0.0015 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |