乙酸乙酯 ≥99.7%, PESTINORM® 用于农药残留分析
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC83660.320EA
801.15
CNY
VWRC83660.320
VWRC83660.400
VWRC83660.290
乙酸乙酯 ≥99.7%, PESTINORM® 用于农药残留分析
乙酸乙酯
分子式:
CH₃COOC₂H₅ 分子量: 88,11 g/mol 沸点: 77,1 °C (1013 hPa) 溶点: –83 °C 密度: 0,902 g/cm³ (20 °C) 闪点: –4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009171 CAS号: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN号: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99,7% |
Evaporation residue | Max. 0,0005 % |
Water | Max. 0,03 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |