二氯甲烷 99.9% stabilised 用于肽合成
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 亚甲基氯
Stabilization: Stabilised with amylene
ACRO354800025EA 0 CNY
ACRO354800100 ACRO354800025
二氯甲烷 99.9% stabilised 用于肽合成
二氯甲烷
分子式: CH₂Cl₂
分子量: 84,93 g/mol
沸点: 39…40 °C (760 mmHg)
溶点: –97 °C
密度: 1,325 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000881
CAS号: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN号: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.003 to 0.006 % (Amylene)
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %