二氯甲烷 99.6% stabilised ACS
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
亚甲基氯
Stabilization:
Stabilised with amylene
ACRO406925000EA
0
CNY
ACRO406925000
ACRO406920250
ACRO406920010
ACRO406920025
二氯甲烷 99.6% stabilised ACS
二氯甲烷
分子式:
CH₂Cl₂ 分子量: 84,93 g/mol 沸点: 39…40 °C (760 mmHg) 溶点: –97 °C 密度: 1,325 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000881 CAS号: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN号: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 20 to 60 ppm amylene |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Free halogens | passes test |
Titrable acid | ≤0.0003 meq/g |