二氯甲烷 ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 亚甲基氯
Stabilization: Stabilised with ethanol 0,1 %
VWRC25631.327EA 607.35 CNY
VWRC25631.327 VWRC25631.293 VWRC25631.362 VWRC25631.464 VWRC25631.950 VWRC25631.555
二氯甲烷 ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
二氯甲烷
分子式: CH₂Cl₂
分子量: 84,93 g/mol
沸点: 39,8 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 1,322 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000881
CAS号: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN号: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %