三氟乙酸
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TFA
PIER28904EA 0 CNY
PIER28901 PIER28902 PIER28903 PIER28904
三氟乙酸
三氟乙酸
分子式: C₂HF₃O₂
分子量: 114,02 g/mol
沸点: 71,8 °C (1013 hPa)
溶点: –15 °C
密度: 1,490 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004169
CAS号: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN号: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09812
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg