2-丙醇 99+% 用于光谱
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 仲丙醇异丙基醇IPA异丙醇
ACRO167880010EA 0 CNY
ACRO167880010 ACRO167880025
2-丙醇 99+% 用于光谱
2-丙醇
分子式: (CH₃)₂CHOH
分子量: 60,1 g/mol
沸点: 81…83 °C (760 mmHg)
溶点: –89,5 °C
密度: 0,785 g/cm³
闪点: 12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011674
CAS号: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN号: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 205 nm A: ≤1
UV at 220 nm A: ≤0.3
UV at 230 nm A: ≤0.15
UV at 245 nm A: ≤0.05
UV at 260 nm A: ≤0.03
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %