甲醇, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
木精
ACRO364391000EA
0
CNY
ACRO364391000
ACRO364390010
ACRO364395000
ACRO364390025
甲醇, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal™
甲醇
分子式:
CH₃OH 分子量: 32,04 g/mol 沸点: 64,7 °C (760 mmHg) 溶点: –98 °C 密度: 0,791 g/cm³ 闪点: 12 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004595 CAS号: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN号: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0005 meq/g |