甲醇 ≥99.8% ACS, 符合Reur Ph。Eur的分析规格。
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
木精
ACRO423950010EA
0
CNY
ACRO423950010
ACRO423950025
ACRO423955000
ACRO423950250
甲醇 ≥99.8% ACS, 符合Reur Ph。Eur的分析规格。
甲醇
分子式:
CH₃OH 分子量: 32,04 g/mol 沸点: 64,7 °C (760 mmHg) 溶点: –98 °C 密度: 0,791 g/cm³ 闪点: 12 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004595 CAS号: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN号: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
Boiling point | 64 to 65 °C |
Density | (20/4 °C) 0.791 to 0.793 |
Solubility | (In water) Passes test |
GC | ≥99.8 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Carbonyl compounds | ≤0.001 % |
Carbonyl compounds | Each of acetone, formaldehyde and acetaldehyde |
Titrable acid | ≤0.0003 meq/g |
Titrable base | ≤0.0002 meq/g |
KMnO4-reducing substance | Passes test |