甲醇 ≥99.5% 用于制备 Leishman, Jenner, Giemsa溶液和其他染色溶液
Danger
Synonyms: 木精
VWRC360486NEA 0 CNY
VWRC360486N
甲醇 ≥99.5% 用于制备 Leishman, Jenner, Giemsa溶液和其他染色溶液
甲醇
分子式: CH₃OH
分子量: 32,04 g/mol
沸点: 64,6 °C (1013 hPa)
溶点: –98 °C
密度: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
闪点: 11 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004595
CAS号: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN号: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay (GC) Min. 99.5 %
Identity (IR) Conforms
n 20/D 1.328 - 1.330
Water Max. 0.1 %
Evaporation residue Max. 0.001 %
Acidity or alkalinity Conforms
Reducing substances Conforms