乙二醇, 高纯度
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 1,2-乙二醇
VWRC0582-1LEA 1220 CNY
VWRC0582-1L VWRC0582-4L
乙二醇, 高纯度
乙二醇
Colourless, slightly viscous liquid. Clear with no visible particulates.
分子式: HOCH₂CH₂OH
分子量: 62.07 g/mol
沸点: 196 – 198 °C (1013 hPa)
溶点: –13 °C
密度: 1.115 g/cm³ (20 °C)
闪点: 116
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002885
CAS号: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Acidity ≤0.002%
Iron ≤0.0005%
Moisture (KF) ≤0.5%
Purity ≥99.0 %