甘油 (synthetic) 99+%, 纯净
供应商: Thermo Scientific
Synonyms:
1,2,3-丙三醇
, 丙三醇
ACRO332030010EA
0
CNY
ACRO332030010
ACRO332030100
ACRO332031000
ACRO332030025
甘油 (synthetic) 99+%, 纯净
甘油
分子式:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH 分子量: 92,09 g/mol 沸点: 290 °C (760 mmHg) 溶点: 18 °C 密度: 1,261 g/cm³ 闪点: 160 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004722 CAS号: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
产品技术规格
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |