甘油 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms:
1,2,3-丙三醇
, 丙三醇
VWRC24387.463EA
6405.27
CNY
VWRC24387.463
VWRC24387.554
VWRC24387.326
VWRC24387.292
VWRC24387.361
甘油 ≥98%, GPR RECTAPUR®
甘油
分子式:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH 分子量: 92,09 g/mol 沸点: 290 °C (1013 hPa) 溶点: 18,6 °C 密度: 1,26 g/cm³ (20 °C) 闪点: 177 °C (open cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004722 CAS号: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |
Density (20/4) | 1.257 - 1.265 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |