1,6-己二硫醇 97%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 1,6-二巯基己烷六亚甲基二硫醇DMH
ACRO120670050EA 0 CNY
ACRO120670050 ACRO120670250
1,6-己二硫醇 97%
1,6-己二硫醇
分子式: C₆H₁₄S₂
分子量: 150,31 g/mol
沸点: 237 °C (760 mmHg)
溶点: –21 °C
密度: 0,99 g/cm³
闪点: 90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004910
CAS号: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN号: 3334
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)