n-Heptane 99+%, ECD tested for pesticide analysis 用于残留物分析
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO326690010EA 0 CNY
ACRO326690010 ACRO326690025
n-Heptane 99+%, ECD tested for pesticide analysis 用于残留物分析
正庚烷
分子式: H₃C(CH₂)₅CH₃
分子量: 100,2 g/mol
沸点: 98,4 °C (1013 hPa)
溶点: –91 °C
密度: 0,683 g/cm³
闪点: –4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009544
CAS号: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN号: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %