n-Heptane 99+% 用于残留物分析, 用于痕量分析多芳烃
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO326770010EA
0
CNY
ACRO326770010
ACRO326770025
n-Heptane 99+% 用于残留物分析, 用于痕量分析多芳烃
正庚烷
分子式:
H₃C(CH₂)₅CH₃ 分子量: 100,2 g/mol 沸点: 98,4 °C (1013 hPa) 溶点: –91 °C 密度: 0,683 g/cm³ 闪点: –4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009544 CAS号: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN号: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.001 % (Coulometric) |
GC | ≥99 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Acidity | ≤0.002 % |