n-Heptane, extra dry 99+%, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO326911000EA 0 CNY
ACRO326911000 ACRO326910010
n-Heptane, extra dry 99+%, AcroSeal™
正庚烷
分子式: H₃C(CH₂)₅CH₃
分子量: 100,20 g/mol
沸点: 98 °C (760 mmHg)
溶点: –91 °C
密度: 0,683 g/cm³
闪点: –4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009544
CAS号: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN号: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %