n-Heptane 99+%, 超纯
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO383790025EA
0
CNY
ACRO383790025
ACRO383790010
ACRO383790050
ACRO383790250
n-Heptane 99+%, 超纯
正庚烷
分子式:
H₃C(CH₂)₅CH₃ 分子量: 100,20 g/mol 沸点: 98 °C (760 mmHg) 溶点: –91 °C 密度: 0,683 g/cm³ 闪点: –4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009544 CAS号: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN号: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤20 ppm |