n-Heptane 99+% 用于光谱
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO411255000EA 0 CNY
ACRO411255000 ACRO411250025
n-Heptane 99+% 用于光谱
正庚烷
分子式: H₃C(CH₂)₅CH₃
分子量: 100,20 g/mol
沸点: 98,4 °C (1013 hPa)
溶点: –91 °C
密度: 0,683 g/cm³
闪点: –4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009544
CAS号: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN号: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 200 nm A: ≤1
UV at 210 nm A: ≤0.4
UV at 220 nm A: ≤0.15
UV at 230 nm A: ≤0.05
UV at 240 nm A: ≤0.01
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %