n-Hexane ∼95% (正己烷) 用于农药残留分析
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO326660010EA
0
CNY
ACRO326660010
ACRO326660025
n-Hexane ∼95% (正己烷) 用于农药残留分析
n-Hexane
分子式:
H₃C(CH₂)₄CH₃ 分子量: 86,18 g/mol 沸点: 69 °C (1013 hPa) 溶点: –95 °C 密度: 0,659 g/cm³ 闪点: –22 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009520 CAS号: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN号: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % |
GC | (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |