n-Hexane, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® 用于合成
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC24580.460EA 0 CNY
VWRC24580.460 VWRC24580.550 VWRC24580.290 VWRC24580.324
n-Hexane, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® 用于合成
n-Hexane
分子式: H₃C(CH₂)₄CH₃
分子量: 86,18 g/mol
沸点: 69 °C (1013 hPa)
溶点: –94,3 °C
密度: 0,659 g/cm³ (20 °C)
闪点: –22 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009520
CAS号: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN号: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 95 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm