戊烷 99+% 用于HPLC
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pentane
ACRO389070010EA 0 CNY
ACRO389070010 ACRO389070025
戊烷 99+% 用于HPLC
戊烷
分子式: H₃C(CH₂)₃CH₃
分子量: 72,15 g/mol
沸点: 36 °C (760 mmHg)
溶点: –130 °C
密度: 0,626 g/cm³
闪点: –49 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009498
CAS号: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN号: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
UV at 230 nm A: ≤0.03
UV at 210 nm A: ≤0.20
UV at 200 nm A: ≤0.75
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.0005 %