2-羟基乙基丙烯酸酯 97% stabilised
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 乙二醇单丙烯酸酯
ACRO334082500EA 0 CNY
ACRO334082500 ACRO334080010 ACRO334080025
2-羟基乙基丙烯酸酯 97% stabilised
2-羟基乙基丙烯酸酯
分子式: C₅H₈O₃
分子量: 116,12 g/mol
沸点: 210…215 °C (760 mmHg)
溶点: –60 °C
密度: 1,106 g/cm³
闪点: 99 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002865
CAS号: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN号: 2927
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 450 ppm MEHQ