数字温度计,Traceable® digital bottle
供应商: VWR
Traceable®
VWRI620-1826EA 1701.27 CNY
VWRI620-1826
数字温度计,Traceable® digital bottle
温度计 数字温度计
该款温度计能够精准监控冷却器
、冰箱、培养箱和环境室内的温
度。瓶子和溶液将传感器与瞬时温度变化隔离开来。防水无毒乙二醇瓶探头
  • 易读数字显示
  • 最大/最小温度值和当前温度
  • 任何时间周期的最大/最小值监控
Certifications: 经FDA认证的安全溶液。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 交付信息:随附独立序列号Traceable®校准证书,标示NIST可追溯性,塑料支架、墙壁安装用VELCRO®和双面胶带以及可替换氧化银电池。