乙腈 ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® 用于制备型HPLC
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
甲基氰
, ACN
VWRC84533.550EA
68897.52
CNY
VWRC84533.550
VWRC84533.950
VWRC84533.460
乙腈 ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® 用于制备型HPLC
乙腈
分子式:
H₃CCN 分子量: 41,05 g/mol 沸点: 81,6 °C (1013 hPa) 溶点: –45,7 °C 密度: 0,782 g/cm³ (20 °C) 闪点: 5 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001878 CAS号: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN号: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.02 % |