甲苯 99+% 用于光谱
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO167900025EA 0 CNY
ACRO167900025 ACRO167900010
甲苯 99+% 用于光谱
甲苯
分子式: C₆H₅CH₃
分子量: 92,14 g/mol
沸点: 110,6 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 0,866 g/cm³
闪点: 4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008512
CAS号: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN号: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 12,09667
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV 1 cm cell vs water
UV at 285 nm A: ≤1
UV at 288 nm A: ≤0.4
UV at 300 nm A: ≤0.1
UV at 310 nm A: ≤0.07
UV at 335 nm A: ≤0.02
UV at 350 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %