甲苯 99+% 用于光谱
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO167900025EA
0
CNY
ACRO167900025
ACRO167900010
甲苯 99+% 用于光谱
甲苯
分子式:
C₆H₅CH₃ 分子量: 92,14 g/mol 沸点: 110,6 °C (1013 hPa) 溶点: –95 °C 密度: 0,866 g/cm³ 闪点: 4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008512 CAS号: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN号: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 12,09667 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | 1 cm cell vs water |
UV | at 285 nm A: ≤1 |
UV | at 288 nm A: ≤0.4 |
UV | at 300 nm A: ≤0.1 |
UV | at 310 nm A: ≤0.07 |
UV | at 335 nm A: ≤0.02 |
UV | at 350 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |