环己烷, extra dry 99.5%, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO326831000EA 0 CNY
ACRO326831000 ACRO326830010 ACRO326830025
环己烷, extra dry 99.5%, AcroSeal™
环己烷
分子式: C₆H₁₂
分子量: 84,16 g/mol
沸点: 81 °C (760 mmHg)
溶点: 6,5 °C
密度: 0,77 g/cm³
闪点: –18 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003814
CAS号: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN号: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.001 meq/g