Order Entry
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Certificates
undefined
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Specifications
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Yellow Powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Assay:
    14.8 to 15.5 % (Pd)
Specification Test Results
Related Information
  •  
    Pack type
    Pk
  • ACRO299250025
    299250025
    Glass bottle
    2,5 g
    1 * 2,5 克
    1 * 2,5 克 - ¥0.00
    ¥0.00
    1 * 2,5 克
       ¥0.00
  • ACRO299250050
    299250050
    Glass bottle
    5 g
    1 * 5 克
    1 * 5 克 - ¥0.00
    ¥0.00
    1 * 5 克
       ¥0.00
  • ACRO299250250
    299250250
    Glass bottle
    25 g
    1 * 25 克
    1 * 25 克 - ¥0.00
    ¥0.00
    1 * 25 克
       ¥0.00