2-甲基环己酮 98%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
四氢邻甲酚
ACRO126612500EA
0
CNY
ACRO126610010
ACRO126612500
ACRO126610500
2-甲基环己酮 98%
2-甲基环己酮
分子式:
C₇H₁₂O 分子量: 112,17 g/mol 沸点: 162…163 °C (760 mmHg) 溶点: –14 °C 密度: 0,924 g/cm³ 闪点: 48 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001635 CAS号: 583-60-8 EINECS: 209-513-6 UN号: 2297 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |