制冷循环器
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU89202-988EA 0 CNY
VWRU89202-974 VWRU89202-976 VWRU89202-988 VWRU89202-980 VWRU89202-972 VWRI462-0230 VWRI462-0231 VWRI462-0232 VWRI462-0233 VWRI462-0234 VWRI462-0224 VWRI462-0235 VWRI462-0236 VWRI462-0237 VWRI462-0226 VWRI462-0227 VWRI462-0238 VWRI462-0228 VWRI462-0239 VWRI462-0229
制冷循环器
循环水浴 开放式循环系统 Heating/Cooling Circulators
不锈钢循环浴槽,配备可选先进编程或先进数字温度控制器。两者都配有便于浏览的直观大显示屏,以及多通信选项,包括USB-A & B、 RS232/485、以太网和外部温度探头。可以通过移开前面板接近容器排水。所有型号都具有用户可调节的高温安全截断点以及过温保护。即使在高温环境下操作,表面仍能保持清凉触感。
  • 工作温度为−40到+200 °C,稳定性为±0.01 °C(除了具有135 °C最高温的45升型号)
  • 配备外部循环和温度控制功能的变速压力/抽吸泵
  • 180°旋转控制器、盖装系统、耐化学腐蚀甲板,以及能够降低运行噪音、提升制冷性能并能降低能耗
  • 冷卻 技术技术能够调制要求的制冷量,同时能够快速冷却并优化能源效率,并在高温下实现精准控制。
  • 事件调度(时间和日期)、实时时钟和配备可编程模型的长达10天的温度趋势
  • 可选主屏幕和屏幕帮助
  • 自动和/或用户可调节性能优化
先进的数字型号拥有配备触摸板控制的直观9.5 cm显示屏、单点校准、4种语言的菜单和提示信息,分别是:法语、德语、西班牙语和英语。
Advanced Programmable models have an intuitive 10,9 cm display, five-point calibration capability, menus and prompts in six languages: French, German, Spanish, English, Chinese and Arabic, plus time/temperature programming (10×100-step programs).
Certifications: 符合DIN 12876-1,三级安全标准
最大泵容量:
16.7 l/分钟、250 mbar, 12.2 l/分钟 吸力
Delivery information: 随附容器盖、旁通管、47 mm、63 mm和95 mm管、外螺纹进口和出口接头、以及¼英寸至M16接头。了解探头和附件,请访问网站vwr.com或联系您当地的Avantor销售办公室。
Caution: 20 °C 时的冷却能力