碳酸钠, anhydrous, EMSURE® ISO 用于分析, Supelco®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: 纯碱
M-Clarity™ quality level = MQ300
MERC1.06392.1000EA 0 CNY
MERC1.06392.5000 MERC1.06392.9025 MERC1.06392.0500 MERC1.06392.9050 MERC1.06392.1000
碳酸钠, anhydrous, EMSURE® ISO 用于分析, Supelco®
碳酸钠
分子式: Na₂CO₃
分子量: 105,99 g/mol
沸点: 1600 °C (1013 hPa)
溶点: 854 °C
密度: 2,53 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003494
CAS号: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
现在订购
产品技术规格
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 854 °C
Molar Mass 105.99 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 1600 °C (decomposition)
Density 2.53 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)