氯化钾
供应商: APPLICHEM LIFESCIENCE
APLIA2939.0500EA
0
CNY
APLIA2939.0500
氯化钾
氯化钾
分子式:
KCl 分子量: 74,55 g/mol 沸点: 1420 °C (1013 hPa) 溶点: 773 °C 密度: 1,98 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011360 CAS号: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 13,07704 |