氯化钠, 高纯度
供应商: VWR Chemicals
VWRCX190-5KGEA
3381
CNY
VWRCX190-5KG
VWRCX190-1KG
氯化钠, 高纯度
氯化钠
分子式:
NaCl 分子量: 58,44 g/mol 沸点: 1413 °C (1013 hPa) 溶点: 801 °C 密度: 2,16 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003477 CAS号: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |