氯化钠 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
VWRC27788.366EA
449.83
CNY
VWRC27788.515
VWRC27788.366
VWRC27788.460
VWRC27788.297
氯化钠 ≥98%, TECHNICAL
氯化钠
分子式:
NaCl 分子量: 58,44 g/mol 沸点: 1413 °C (1013 hPa) 溶点: 801 °C 密度: 2,16 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003477 CAS号: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |
Appearance | Colourless crystals |