亚硝酸钾 97% 用于分析
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO222700010EA 0 CNY
ACRO222700010 ACRO222702500
亚硝酸钾 97% 用于分析
亚硝酸钾
分子式: KNO₂
分子量: 85,1 g/mol
溶点: 387 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011408
CAS号: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN号: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07816
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm