水, Electran 用于分子生物学
供应商: VWR Chemicals
VWRC445847DEA 2946.3 CNY
VWRC445847D
水, Electran 用于分子生物学
分子式: H₂O
分子量: 18,02 g/mol
沸点: 100 °C (1013 hPa)
溶点: 0 °C
密度: 1 g/cm³ (4 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011332
CAS号: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
现在订购
产品技术规格
Osmolality (mOsm/kg) Max. 3
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Fe (Iron) Max. 0.006 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm