硝酸钡 99+% 用于分析
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO203155000EA
0
CNY
ACRO203155000
ACRO203150025
硝酸钡 99+% 用于分析
硝酸钡
分子式:
Ba(NO₃)₂ 分子量: 261,34 g/mol 溶点: 592 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003442 CAS号: 10022-31-8 EINECS: 233-020-5 UN号: 1446 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,01012 |
产品技术规格
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
pH | 5 to 8 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |