钯 10% 在活性炭上, dry, 未还原
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO195030100EA 0 CNY
ACRO195030100 ACRO195030010 ACRO195030500 ACRO195032500
钯 10% 在活性炭上, dry, 未还原
分子式: Pd
分子量: 106,420 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011167
CAS号: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN号: 3178
ADR: 4.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying ≤5 %