吡啶, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO364421000EA
0
CNY
ACRO364425000
ACRO364420025
ACRO364421000
ACRO364420010
吡啶, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal™
吡啶
分子式:
C₅H₅N 分子量: 79,1 g/mol 沸点: 115…116 °C (760 mmHg) 溶点: –42 °C 密度: 0,978 g/cm³ 闪点: 17 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011732 CAS号: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN号: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 12,08153 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.5 % |