1,4,10,13-四氧杂-7,16-二氮杂环十八烷 98%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,10-二氮杂-18-冠-6
ACRO275825000EA 0 CNY
ACRO275820025 ACRO275825000
1,4,10,13-四氧杂-7,16-二氮杂环十八烷 98%
1,4,10,13-四氧杂-7,16-二氮杂环十八烷
分子式: C₁₂H₂₆N₂O₄
分子量: 262,35 g/mol
溶点: 111…115 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005112
CAS号: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
UN号: 3259
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %