洁净室护目镜,无菌,一次性使用
供应商: VWR
VWR®
VWRI111-0615EA 1325.06 CNY
VWRI111-0615
洁净室护目镜,无菌,一次性使用
护目镜
无菌洁净室护目镜,带轻质框架、透气和不掉毛、无乳胶的头带。该护目镜为一次性使用,建议用于ISO 4级和EU GMP A/B级关键环境。
  • 增韧型聚碳酸酯镜片,带防雾和防刮伤涂层
  • 轻质PVC镜体,带硅橡胶带,配戴舒适经环氧乙烷灭菌,完全按照ISO 11135-1-2007检验
Recommended for ISO Class 4 and EU GMP Grade A/B critical environments.
Certifications: EN 166:2001,光学等级1
Packaging: 包装:在Nextech认证的ISO 4级洁净室进行包装。