数字计时器,两通道,大尺寸,VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRI609-0090EA 685.87 CNY
VWRI609-0090
数字计时器,两通道,大尺寸,VWR®
定时器 数字计时器
Simultaneous programming of two different activities from 24 hours to 1 second.
  • 24小时到1秒时长范围内可同时编程两个不同的活动
  • 易读大尺寸显示屏(25 mm高LCD数字),且数值到达0时将触发指示器
  • 电子报警器可关闭或1分钟后自动静音
  • 第二显示屏模式可显示当日时间和秒表(顺计时用)
Delivery information: 随附墙壁安装架、AAA电池和 校准证书。