长颈漏斗
供应商: VWR
VWR®
VWRI221-0204EA 309.99 CNY
VWRI221-0204 VWRI221-0205 VWRI221-0206 VWRI221-0207 VWRI221-0208
长颈漏斗
漏斗 过滤漏斗 Filter Funnels
聚四氟乙烯,白色
  • 温度耐受范围:–200至+280°C
  • 全化学惰性
  • 超光滑、非粘性的内部表面
  • 温度耐受范围:–200至+280°C
  • 全化学惰性
  • 超光滑、非粘性的内部表面
锥形开口,带长杆。