广口瓶,矩形或方形,带螺旋盖
供应商: VWR
VWR®
VWRI215-1907EA 380.8 CNY
VWRI215-1907 VWRI215-1908 VWRI215-1905 VWRI215-1906 VWRI215-1904 VWRI215-1909
广口瓶,矩形或方形,带螺旋盖
塑料瓶
HDPE,半透明
  • 良好的耐化学性
  • 可承受高达+120 ℃的温度
  • 防泄漏
非常适合用于采集、储存和装运样品,或储存液体和干燥物质。节省空间的设计,带矩形或正方形底座。二升和四升瓶具有一体化手柄设计。